Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtræksbøjler til faste stoffer
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
830.53 DKK - 858.47 DKK
Tekniske data
Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Standard konusled nr | NS 45/40 |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10070521
|
Lenz Laborglasintrumente
05431131 |
70 mL |
947.00 DKK 830.53 DKK / Hver Spare 116.47 DKK 12% Slukket |
Forventet forsendelse: 04-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
10559581
|
Lenz Laborglasintrumente
05431137 |
100 mL |
967.00 DKK 858.47 DKK / Hver Spare 108.53 DKK 11% Slukket |
Forventet forsendelse: 04-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Til faste stoffer
- Til glasindsatser til faste stoffer
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Borosilikatglas (3.3) | |
NS 45/40 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Udtræksbøjler til faste stoffer