Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtræksbøjler til faste stoffer
Artikelnummer. 10559581
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10559581 100 ml
10070521 70 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559581 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05431137
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Til faste stoffer
  • Til glasindsatser til faste stoffer
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Standard konusled nr NS 45/40