Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH Meter
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
3786.63 DKK - 4004.07 DKK
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Nøjagtighed (temperatur) ±0,05 °C
Område (pH) 0 til 14
Rækkevidde (mV) -1000 til 1000
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Type Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Type Pris Antal & tilgængelighed  
10548135
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
01X245026
Meter with pH Electrode
3786.63 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11559164
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
01X245027
Meter with 3-in-1 Combi Electrode
4004.07 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til  204.07 DKK
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Eutech™ pH 6+ pH Meter ECPH602PLUSK med enkelt Junction pH-elektrode og ECPH603PLUSK med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektroder er ideelle valg til rutinemæssige anvendelser i laboratorier, produktionsanlæg og skoler.
Funktioner:
  • flerpunktskalibrering (op til 5 punkter) med auto-buffergenkendelse - valg af USA , NIST eller rent vand buffer standarder med± 0,01 pH-nøjagtighed
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under svingende temperaturer
  • Hold-funktionen fryser øjeblikkeligt læsning for nem visning og optagelse
  • Auto-Power Off sparer batteristrøm efter ikke-brug
  • Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Stor Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle skærmmåler mod utilsigtede stød og har et robust indbygget stativ for nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfri) giver praktisk kalibrering og måling på stedet
  • pH-bufferindstillinger: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ),4,10, 6,97 (Pb)
Tekniske data
Tekniske data
±1
±0,05 °C
-1000 til 1000
Op til 5
0,1 °C
Automatisk/manuel (0 °C til 100 °C)
±0,01
0 til 14
1 mV
0 °C til 100 °C
LCD
4 AAA x 1,4V batterier
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH Meter