Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH Meter
Artikelnummer. 11559164
Type:
Måler med 3-i-1 kombielektrode
Måler med pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 11559164
Brand: Thermo Scientific™ 01X245027
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Eutech™ pH 6+ pH Meter ECPH602PLUSK med enkelt Junction pH-elektrode og ECPH603PLUSK med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektroder er ideelle valg til rutinemæssige anvendelser i laboratorier, produktionsanlæg og skoler.
Funktioner:
  • Multi-Point Kalibrering (op til 5 point) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA , NIST eller rent vand buffer standarder med± 0,01 pH-nøjagtighed
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under svingende temperaturer
  • Hold-funktionen fryser kortvarigt læsning for nem visning og optagelse
  • Auto-Power Off sparer batteristrøm efter ikke-brug
  • Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Stor Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle beskytter meter mod utilsigtede stød og har et robust indbygget stativ til nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk målerkalibrering og måling på stedet
  • pH-bufferindstillinger: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Eutech pH 6+ pH-måler med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektrode
Inkluderer Eutech pH 6+ pH-meter med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektrode (ECFC7352901B) bæretaske, 1 x pH 4,01, pH 7,00 bufferopløsninger, opbevaringsopløsning, 1 x deioniseret (skylle) vand (60 ml hver) og gummiarmering/stativ
Nøjagtighed (temperatur) ±0,05 °C
Nøjagtighed (mV) ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Rækkevidde (mV) -1000 til 1000
Opløsning (mV) 1 mV
Kalibreringspunkter Op til 5
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Temperaturkompensation Automatisk/manuel (0 °C til 100 °C)
Batteritype 4 AAA x 1,4V batterier
Type Måler med 3-i-1 kombielektrode