Få mere at vide
Etoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etoxazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 359.1697 |
| Procent renhed | >95% |