Få mere at vide
Ethyl Vanillin, TRC
Artikelnummer. 30136640
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136640 5 g
30133470 100 g
30005172 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9321005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-32-4
Molekylær formel C9 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Synonym Ethylvanillin, Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-hydroxy-, 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2-Ethoxy-4-formylphenol, 3-Ethylvanillin, 4-Hydroxy-3-ethoxybenzaldehyde, Arovanillon, Bourbonal, Ethavan, Ethovan, Ethylprotal, Ethyl vanillin, Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240, Protocatechuic aldehyde ethyl ether, Quantrovanil, Rhodiarome, Vanillal, Vanirom
IUPAC navn 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL CCOc1cc(C=O)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylvanillin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Formel vægt 166.063
Procent renhed >95%