missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 3-(3-(tert-Butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate, TRC

Artikelnummer. 30180235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180235 500 mg
30180086 50 mg
30180146 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE178240500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 40200-35-9
Molekylær formel C16 H24 O3
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, ethyl ester, Ethyl 3-(3-methyl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate, Ethyl 3-(3'-methyl-5'-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl β-(5-tert-butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl)propionate
IUPAC navn ethyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate
SMIL CCOC(=O)CCc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-6-19-14(17)8-7-12-9-11(2)15(18)13(10-12)16(3,4)5/h9-10,18H,6-8H2,1-5H3
Formel vægt 264.1725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.