Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15652490
compliance-icons compliance-icons
Ethanol (uafgift), Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15652490
4 x 2.5 L, Plastflaske, Pakke med 4
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
160 kg
Emballage:
Glass Bottle
Metal Drum
Plastflaske
Poly Bottle
Poly flaske
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
160kg
2.5 L
30kg
5 L
Pakke med 4
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15652490
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 241064X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Tæthed 0.789g/mL at 25°C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 19% (60°F)
Flammepunkt 14°C (57.2°F)
Tændingspunkt 683°F
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH2OH
MDL nummer MFCD00003568
Damptryk 44.6mmHg (20°C)
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed 96% (v/v)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerK2550 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/03/2024 Artikelnummer24106-4X2.5L
PartinummerL1460 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/03/2023 Artikelnummer24106-2.5L,24106-4X2.5L,24106-4X5L,24106-5L
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethanol (uafgift), Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™ >