Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
| Tæthed | 0.789g/mL at 25°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 19% (60°F) |
| Flammepunkt | 14°C (57.2°F) |
| Tændingspunkt | 683°F |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3CH2OH |
| Damptryk | 44.6mmHg (20°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.