Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15662490
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
160 kg
Emballage:
Glass Bottle
Metal Drum
Plastflaske
Poly Bottle
Poly flaske
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
160kg
2.5 L
30kg
5 L
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15662490 4 x 5 L Poly flaske Pakke med 4
15622490 1 L Glass Bottle 1 L
15612490 1 L Poly Bottle 1 L
15632490 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15672490 5 L Poly flaske 5 L
15652490 4 x 2.5 L Plastflaske Pakke med 4
15642490 30 kg Stainless Steel Can 30kg
15602490 160 kg Metal Drum 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15662490 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 241064X5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol (Untaxed)
Smeltepunkt -114°C (literature)
Navn note Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 4 x 5 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Poly flaske
Lineær formel NaHSO3
MDL nummer MFCD00003530
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Kogepunkt 78°C to 79°C
Formel vægt 46
Procent renhed 96%
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 96% (v/v)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol