missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Etafedrine Hydrochloride (mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30136984
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136984 100 mg
30134639 25 mg
17944105 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE889200100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5591-29-7
Molekylær formel C12 H19 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 229.75
Synonym Etafedrine Hydrochloride (mixture of diastereomers), Ethylephedrine Hydrochloride, α-[1-(Ethylmethylamino)ethyl]benzenemethanol Hydrochloride, α-[1-(Ethylmethylamino)ethyl]benzyl Alcohol Hydrochloride, Ditenate, Novedrine Hydrochloride
IUPAC navn 2-[ethyl(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(C)C(C)C(O)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Etafedrine Hydrochloride (mixture of diastereomers)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13(3)10(2)12(14)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,12,14H,4H2,1-3H3;1H
Formel vægt 229.1233
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.