Få mere at vide
Emodin, Thermo Scientific™
A protein tyrosine kinase inhibitor
1014.94 DKK - 5626.95 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 518-82-1
Molekylær formel C15H10O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
MDL nummer MFCD00001207
InChI nøgle RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
PubChem CID 3220
ChEBI CHEBI:42223
IUPAC navn 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione
SMIL CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15404179
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.MC
100mg
1014.94 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15414179
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.MD
250mg
2156.75 DKK
250mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15494169
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.03
1g
5626.95 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
518-82-1
270.24
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
3220
1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione
C15H10O5
MFCD00001207
emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
CHEBI:42223
CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
Tekniske data
Emodin
C15H10O5
1888141
emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
270.24
CHEBI:42223
518-82-1
MFCD00001207
14,3561
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione
3220
270.24
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-258-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CB7920600
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater