Få mere at vide
Emodin
Beskrivelse
En protein-tyrosin-kinasehæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emodin |
| Farve | Orange |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1888141 |
| Merck Index | 14,3561 |
| Formel vægt | 270.24 |
| Fysisk form | Pulver |