Få mere at vide
Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Elektrolytopløsning
Har en speciel hætte til nem genopfyldning af elektroder. Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Electrolyte Solution giver en broelektrolyt til optimal ydeevne af DX serie Ion-Selective Electrode (ISE) halvceller. Det bruges til bestemmelse af ammonium, kalium og nitrat.
97.02 DKK - 933.00 DKK
Produkter 3
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
10753903
Dokumentvisning
Mettler Toledo™
51350078
295.88 DKK
250ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
10059164
Dokumentvisning
Mettler Toledo™
51343182
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
108.00 DKK
97.02 DKK / 25ml
Spare 10.98 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
12689245
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Mettler Toledo™
51350086
933.00 DKK
1500ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Beskrivelse
Måling med ion-selektive elektroder (ISE) er den nemmeste og mest overkommelige måde at bestemme ionkoncentrationen på. ISE'er kræver dog omhyggelig håndtering og brug af de korrekte løsninger. Det er vigtigt at fylde referenceelektroden på hver ISE med den anbefalede elektrolytopløsning. Den korrekte elektrolyt vil minimere overgangspotentialer og give optimal temperatur- og tidsrespons.
  • Anbefalet til brug med DX-serien ISE halvceller
  • Anvendes til bestemmelse af ammonium, kalium og nitrat
  • Udstyret med en speciel hætte for at lette påfyldning af elektroder
  • Elektrolytten skal genopfyldes eller udskiftes regelmæssigt for god elektrodeydelse
  • Fås i 25 ml og 250 ml flasker og en 6x 250 ml bulk pakke
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater