Få mere at vide
Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Elektrolytopløsning
Har en speciel hætte til nem genopfyldning af elektroder. Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Electrolyte Solution giver en broelektrolyt til optimal ydeevne af DX serie Ion-Selective Electrode (ISE) halvceller. Det bruges til bestemmelse af ammonium, kalium og nitrat.
Brand:  Mettler Toledo™ 51350086
886.35 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28037" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12689245
  • 933.00 DKK / 1500ml
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Måling med ion-selektive elektroder (ISE) er den nemmeste og mest overkommelige måde at bestemme ionkoncentrationen på. ISE'er kræver dog omhyggelig håndtering og brug af de korrekte løsninger. Det er vigtigt at fylde referenceelektroden på hver ISE med den anbefalede elektrolytopløsning. Den korrekte elektrolyt vil minimere overgangspotentialer og give optimal temperatur- og tidsrespons.
  • Anbefalet til brug med DX-serien ISE halvceller
  • Anvendes til bestemmelse af ammonium, kalium og nitrat
  • Udstyret med en speciel hætte for at lette påfyldning af elektroder
  • Elektrolytten skal genopfyldes eller udskiftes regelmæssigt for god elektrodeydelse
  • Fås i 25 ml og 250 ml flasker og en 6x 250 ml bulk pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Spotlight-tilbud
Kampagnekode: 28037
Oplev Spotlight-kampagner fra Fisher Scientific-kanalen med eksklusive tilbud på laboratoriekemikalier, udstyr, forbrugsvarer og vigtige laboratorieforsyninger i en begrænset periode.
Anvender kampagne og tilføjer...