Få mere at vide
Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Elektrolytopløsning
Beskrivelse
Måling med ion-selektive elektroder (ISE) er den nemmeste og mest overkommelige måde at bestemme ionkoncentrationen på. ISE'er kræver dog omhyggelig håndtering og brug af de korrekte løsninger. Det er vigtigt at fylde referenceelektroden på hver ISE med den anbefalede elektrolytopløsning. Den korrekte elektrolyt vil minimere overgangspotentialer og give optimal temperatur- og tidsrespons.
- Anbefalet til brug med DX-serien ISE halvceller
- Anvendes til bestemmelse af ammonium, kalium og nitrat
- Udstyret med en speciel hætte for at lette påfyldning af elektroder
- Elektrolytten skal genopfyldes eller udskiftes regelmæssigt for god elektrodeydelse
- Fås i 25 ml og 250 ml flasker og en 6x 250 ml bulk pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 1 mol/L KNO 3 |
| Oversigt | Elektrolyt 1 mol/L KNO3, 25mL |
| Til brug med (udstyr) | DX Serie ISE Halvcelle |
| Type | ISE Bridge-elektrolytløsning |
| Type påfyldningsopløsning | 1M KNO3; 25 ml, elektrolyt |
| pH-område | 6 |
| Mængde | 25 ml |