Få mere at vide
Artikelnummer | Brand | Ledstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Ledstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10706941
|
DWK Life Sciences
286157008 |
26 mm | Ikke relevant | |||||||
15951531
|
DWK Life Sciences
286153203 |
13 mm |
1165.00 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15864578
|
DWK Life Sciences
286161606 |
56 mm |
1910.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15804568
|
DWK Life Sciences
286155007 |
17 mm |
1455.00 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15844558
|
DWK Life Sciences
286151005 |
6 mm |
481.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15854558
|
DWK Life Sciences
286152404 |
11 mm |
1290.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15804578
|
DWK Life Sciences
286159609 |
30 mm |
3190.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10181601
|
DWK Life Sciences
286160404 |
90 mm |
838.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15941531
|
DWK Life Sciences
286151802 |
8 mm |
1600.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15961531
|
DWK Life Sciences
286156209 |
22 mm |
1670.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15834578
|
DWK Life Sciences
286160207 |
40 mm |
849.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15844578
|
DWK Life Sciences
286160601 |
36 mm |
849.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15854578
|
DWK Life Sciences
286161203 |
46 mm |
1405.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10191981
|
DWK Life Sciences
286161409 |
50 mm | Ikke relevant | |||||||
15874578
|
DWK Life Sciences
286161803 |
65 mm |
3425.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10305211
|
DWK Life Sciences
286162002 |
80 mm |
545.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15834558
|
DWK Life Sciences
286150403 |
4 mm |
489.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Den koniske jordfuge er den mest almindelige samling i glasapparatteknik. Jord DURAN™ kerner opfylder DIN 12249 Form B i deres design og opfylder højere krav til overfladeruhed. Dette reducerer behovet for slibefedt og mindsker risikoen for fastklemning. Der skal altid anvendes jordforbindelser med jordfedt eller PTFE-muffer. KECK™ Koniske jordforbindelsesklemmer er det perfekte supplement til at sikre den koniske jordforbindelse.
- I henhold til DIN 12249 Form B
- Slibning (finere slibekvalitet, mindre ruhedsdybde)
- Den finere overflade mindsker risikoen for at sætte sig fast.
- Minimeret fedtbehov
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Glasartikler til videre forarbejdning
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Standard kegle, færdig