Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Standard kegle, færdig
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
4 mm
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
Den koniske jordfuge er den mest almindelige samling i glasapparatteknik. Jord DURAN™ kerner opfylder DIN 12249 Form B i deres design og opfylder højere krav til overfladeruhed. Dette reducerer behovet for slibefedt og mindsker risikoen for fastklemning. Der skal altid anvendes jordforbindelser med jordfedt eller PTFE-muffer. KECK™ Koniske jordforbindelsesklemmer er det perfekte supplement til at sikre den koniske jordforbindelse.
- I henhold til DIN 12249 Form B
- Slibning (finere slibekvalitet, mindre ruhedsdybde)
- Den finere overflade mindsker risikoen for at sætte sig fast.
- Minimeret fedtbehov
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Installation i glasapparater og -anordninger |
| Ledstørrelse | 40 mm |
| Tykkelse (metrisk) væg | 2.3 mm |