Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Standard kegle, færdig
Artikelnummer. 15874578 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
4 mm
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 15874578
Brand: DWK Life Sciences 286161803
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til en stiv, selvbærende forbindelse.
Den koniske jordfuge er den mest almindelige samling i glasapparatteknik. Jord DURAN™ kerner opfylder DIN 12249 Form B i deres design og opfylder højere krav til overfladeruhed. Dette reducerer behovet for slibefedt og mindsker risikoen for fastklemning. Der skal altid anvendes jordforbindelser med jordfedt eller PTFE-muffer. KECK™ Koniske jordforbindelsesklemmer er det perfekte supplement til at sikre den koniske jordforbindelse.
  • I henhold til DIN 12249 Form B
  • Slibning (finere slibekvalitet, mindre ruhedsdybde)
  • Den finere overflade mindsker risikoen for at sætte sig fast.
  • Minimeret fedtbehov
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Varebeskrivelse Installation i glasapparater og -anordninger
Ledstørrelse 65 mm
Tykkelse (metrisk) væg 3.2 mm