Få mere at vide
Buerkle™ Doserings-/Måleskesæt
BIOPHARMA
Skesæt kan bruges til præcist at måle og dosere små mængder pulver, granulat og væsker.
Brand:  Buerkle™ 5378-4125
83.79 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16535260
  • 88.20 DKK / 1 sæt
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • For præcis måling fjernes overskydende medium fra den øverste kant af skeen
  • Indholdsvolumenet er indgraveret på håndtaget
  • Den flade forkant af den volumetriske ske er ideel til at opsamle medium fra bunden af beholderen eller til at komme ind i hjørnerne af beholderen, hvilket giver mulighed for god tømning af små resterende mængder
  • Den flade bund gør det muligt at sætte den volumetriske ske ned uden at spilde indholdet
  • Et øje i enden af håndtaget kan bruges til at hænge en ske op eller til at bundte flere sammen
  • Indholdsvolumen: 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 15, 25 og 50 ml
  • Sæt med volumetriske skeer med otte størrelser
  • Med afstrygerkant
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Ske
Doseringsskeer med afstrygerkant for nøjagtig måling
Engangsbrug
Blå
Især for fødevare-, foder- og medicinalindustrien
Polystyren
0,5 til 50 ml
Ikke steril
Fødevarekontakt, rækkevidde, RoHS
100
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer251200 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato29/04/2025 Katalognummer5378-4125
Partinummer234124 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato07/11/2024 Katalognummer5378-4125
Partinummer214543 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/05/2022 Katalognummer5378-4125
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Doserings-/Måleskesæt > Farve: Blå