Få mere at vide
Buerkle™ Doserings-/Måleskesæt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16525260 Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Blå
Hvid
Artikelnummer. 16525260
Brand: Buerkle™ 53784120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skesæt kan bruges til præcist at måle og dosere små mængder pulver, granulat og væsker.
  • For præcis måling fjernes overskydende medium fra den øverste kant af skeen
  • Indholdsvolumenet er indgraveret på håndtaget
  • Den flade forkant af den volumetriske ske er ideel til at opsamle medium fra bunden af beholderen eller til at komme ind i hjørnerne af beholderen, hvilket giver mulighed for god tømning af små resterende mængder
  • Den flade bund gør det muligt at sætte den volumetriske ske ned uden at spilde indholdet
  • Et øje i enden af håndtaget kan bruges til at hænge en ske op eller til at bundte flere sammen
  • Indholdsvolumen: 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 15, 25 og 50 ml
  • Sæt med volumetriske skeer med otte størrelser
  • Med afstrygerkant
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100
Oversigt Doseringsskeer med afstrygerkant for nøjagtig måling
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 0,5 til 50 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance Fødevarekontakt, rækkevidde, RoHS
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Især for fødevare-, foder- og medicinalindustrien
Materiale Polystyren