Få mere at vide
Buerkle™ Doserings-/Måleskesæt
Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Blå
Hvid
Beskrivelse
- For præcis måling fjernes overskydende medium fra den øverste kant af skeen
- Indholdsvolumenet er indgraveret på håndtaget
- Den flade forkant af den volumetriske ske er ideel til at opsamle medium fra bunden af beholderen eller til at komme ind i hjørnerne af beholderen, hvilket giver mulighed for god tømning af små resterende mængder
- Den flade bund gør det muligt at sætte den volumetriske ske ned uden at spilde indholdet
- Et øje i enden af håndtaget kan bruges til at hænge en ske op eller til at bundte flere sammen
- Indholdsvolumen: 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 15, 25 og 50 ml
- Sæt med volumetriske skeer med otte størrelser
- Med afstrygerkant
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 |
| Oversigt | Doseringsskeer med afstrygerkant for nøjagtig måling |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 til 50 ml |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | Fødevarekontakt, rækkevidde, RoHS |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Især for fødevare-, foder- og medicinalindustrien |
| Materiale | Polystyren |