Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Sundhedsplejetunika- og -buksesæt til engangsbrug, 48 g/m 2
Disse sæt engangstunikaer og -bukser giver ekstra beskyttelse til sundhedspersonale.
825.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Polypropylen |
---|---|
Farve | Flåde |
Ærmestil | Kortærmet |
Engangs | Engangsbrug |
Til brug med (applikation) | Tandlæge, medicinsk |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17750169
|
Kolmi Hopen™
J40480/S |
Lille | Ikke relevant | |||||||
17740169
|
Kolmi Hopen™
J40480/M |
Medium | ||||||||
17730169
|
Kolmi Hopen™
J40480/L |
Større | Ikke relevant | |||||||
17760169
|
Kolmi Hopen™
J40480/XL |
X-Large | Ikke relevant | |||||||
17770169
|
Kolmi Hopen™
J40480/XXL |
2X-stor |
825.00 DKK
Pakke med 60 |
Forventet forsendelse: 14-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Let og åndbart polypropylenmateriale
- Løs form giver brugeren mulighed for at bevare god bevægelse
- skjorte uden krave
- Bukser med elastik i taljen
- Individuel emballage til hygiejne og kontrolleret distribution
- 48 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Polypropylen | |
Kortærmet | |
Tandlæge, medicinsk |
Flåde | |
Engangsbrug | |
60 Pk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kolmi Hopen™ Sundhedsplejetunika- og -buksesæt til engangsbrug, 48 g/m 2