Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Sundhedsplejetunika- og -buksesæt til engangsbrug, 48 g/m 2
Artikelnummer. 17770169 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17770169 2X-stor
17750169 Lille
17740169 Medium
17730169 Større
17760169 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17770169 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. J40480/XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    617.44 DKK / Pakke med 60
    Spare 207.56 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Disse sæt engangstunikaer og -bukser giver ekstra beskyttelse til sundhedspersonale.
  • Let og åndbart polypropylenmateriale
  • Løs form giver brugeren mulighed for at bevare god bevægelse
  • skjorte uden krave
  • Bukser med elastik i taljen
  • Individuel emballage til hygiejne og kontrolleret distribution
  • 48 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Størrelse 2X-stor
Materiale Polypropylen
Farve Flåde
Ærmestil Kortærmet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Tandlæge, medicinsk
nr. pr. pakke 60 Pk.