Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Sundhedsplejetunika- og -buksesæt til engangsbrug, 48 g/m 2
Shop alle Medicom produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Beskrivelse
- Let og åndbart polypropylenmateriale
- Løs form giver brugeren mulighed for at bevare god bevægelse
- skjorte uden krave
- Bukser med elastik i taljen
- Individuel emballage til hygiejne og kontrolleret distribution
- 48 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Flåde |
| Ærmestil | Kortærmet |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Tandlæge, medicinsk |
| nr. pr. pakke | 60 Pk. |