Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsstrømper til engangsbrug
Engangsstrømper til renrum er specialiserede til kritiske miljøer og er en holdbar, omkostningseffektiv mulighed for renrum og længerevarende brug.
4555.00 DKK - 5385.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO Klasse 5 (Klasse 100) |
---|---|
Til brug med (applikation) | Renrum og andre kritiske miljøer |
Køn | Unisex |
Højde (metrisk) | 50 cm |
Længde (metrisk) | 26 cm |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17895607
|
Fisherbrand™
128960035 |
6 til 10 | Hvide, blå syninger |
4555.00 DKK
500 par |
Forventet forsendelse: 04-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17805617
|
Fisherbrand™
128960036 |
11 til 15 | Hvide, røde syninger |
5385.00 DKK
500 par |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Fisherbrand Renrumsstrømper til engangsbrug er en omkostningseffektiv og renrumskompatibel mulighed for renrum og længerevarende brug.
- Vasket og pakket ind ISO Klasse 5 renrum, med ekstremt lav partikelforurening
- Strukturen af sokkerne giver høj slidstyrke og holdbarhed, samtidig med at god elasticitet bevares.
- Slidbestandig, blød og behagelig at have på.
- Produktet skal opbevares på et ventileret, tørt, skimmelsikkert og insektsikkert sted.
- Undgå at produktet udsættes for sollys i længere tid.
- Gnid ikke direkte mod ru genstande.
- Vask med en neutral eller let alkalisk (pH< 9) syntetisk vaskemiddel på en skånsom cyklus for at forhindre mekanisk og kemisk skade
- Hvis sokkerne er revet i stykker, eller garnet begynder at falde af eller rives flere steder, skal du udskifte dem.
Tekniske data
ISO Klasse 5 (Klasse 100) | |
Unisex | |
26 cm | |
25 g/par | |
Ikke steril |
Renrum og andre kritiske miljøer | |
50 cm | |
Polyester | |
Engangsbrug | |
500 Par/Cs. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Renrumsstrømper til engangsbrug