Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsstrømper til engangsbrug
Artikelnummer. 17895607 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
11 til 15
6 til 10
Farve:
Hvide, blå syninger
Hvide, røde syninger
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Farve
17895607 6 til 10 Hvide, blå syninger
17805617 11 til 15 Hvide, røde syninger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17895607
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Engangsstrømper til renrum er specialiserede til kritiske miljøer og er en holdbar, omkostningseffektiv mulighed for renrum og længerevarende brug.
  • Fisherbrand Renrumsstrømper til engangsbrug er en omkostningseffektiv og renrumskompatibel mulighed for renrum og længerevarende brug.
  • Vasket og pakket ind ISO Klasse 5 renrum, med ekstremt lav partikelforurening
  • Strukturen af sokkerne giver høj slidstyrke og holdbarhed, samtidig med at god elasticitet bevares.
  • Slidbestandig, blød og behagelig at have på.
  • Produktet skal opbevares på et ventileret, tørt, skimmelsikkert og insektsikkert sted.
  • Undgå at produktet udsættes for sollys i længere tid.
  • Gnid ikke direkte mod ru genstande.
  • Vask med en neutral eller let alkalisk (pH< 9) syntetisk vaskemiddel på en skånsom cyklus for at forhindre mekanisk og kemisk skade
  • Hvis sokkerne er revet i stykker, eller garnet begynder at falde af eller rives flere steder, skal du udskifte dem.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5 (Klasse 100)
Farve Hvide, blå syninger
Til brug med (applikation) Renrum og andre kritiske miljøer
Køn Unisex
Højde (metrisk) 50 cm
Længde (metrisk) 26 cm
Materiale Polyester
Størrelse 6 til 10
Vægt (metrisk) 25 g/par
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Emballagemængde 500 Par/Cs.