Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsstrømper til engangsbrug
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17805617 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
11 til 15
6 til 10
Farve:
Hvide, blå syninger
Hvide, røde syninger
Artikelnummer. 17805617
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsstrømper til renrum er specialiserede til kritiske miljøer og er en holdbar, omkostningseffektiv mulighed for renrum og længerevarende brug.
  • Fisherbrand Renrumsstrømper til engangsbrug er en omkostningseffektiv og renrumskompatibel mulighed for renrum og længerevarende brug.
  • Vasket og pakket ind ISO Klasse 5 renrum, med ekstremt lav partikelforurening
  • Strukturen af sokkerne giver høj slidstyrke og holdbarhed, samtidig med at god elasticitet bevares.
  • Slidbestandig, blød og behagelig at have på.
  • Produktet skal opbevares på et ventileret, tørt, skimmelsikkert og insektsikkert sted.
  • Undgå at produktet udsættes for sollys i længere tid.
  • Gnid ikke direkte mod ru genstande.
  • Vask med en neutral eller let alkalisk (pH< 9) syntetisk vaskemiddel på en skånsom cyklus for at forhindre mekanisk og kemisk skade
  • Hvis sokkerne er revet i stykker, eller garnet begynder at falde af eller rives flere steder, skal du udskifte dem.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5 (Klasse 100)
Farve Hvide, røde syninger
Til brug med (applikation) Renrum og andre kritiske miljøer
Køn Unisex
Højde (metrisk) 50 cm
Længde (metrisk) 26 cm
Materiale Polyester
Størrelse 11 til 15
Vægt (metrisk) 25 g/par
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Emballagemængde 500 Par/Cs.