missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispersing Tools for sll PowerGen Homogenizer Models
Used for all PowerGen homogenizer models.
10864.94 DKK - 13292.02 DKK
| Artikelnummer | Brand | Produkttype | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) indvendig | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Produkttype | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) indvendig | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
10274431
|
Fisherbrand™
FB70519 |
Saw-tooth | Sample volume: 0.03 to 5 mL | 10 mm | 95 mm | |||||||
|
10214291
|
Fisherbrand™
FB70511 |
Flat bottom | 0.03 to 5 mL | 5 mm | 95 mm | |||||||
|
10191801
|
Fisherbrand™
FB70512 |
Flat bottom | Sample volume: 0.25 to 20 mL | 7 mm | 95 mm | |||||||
|
10121951
|
Fisherbrand™
FB70518 |
Saw-tooth | Sample volume: 0.25 to 20 mL | 7 mm | 195 mm | |||||||
|
10613432
|
Fisherbrand™
FB70517 |
Saw-tooth | Sample volume: 0.25 to 20 mL | 7 mm | 95 mm | |||||||
|
10570132
|
Fisherbrand™
FB70513 |
Flat bottom | Sample volume: 0.25 to 20 mL | 7 mm | 195 mm | |||||||
|
10530132
|
Fisherbrand™
FB70520 |
Saw-tooth | Sample volume: 1.5 to 100 mL | 7 mm | 195 mm | |||||||
Beskrivelse
- Used for all PowerGen models
Tekniske data
| All PowerGen models | |
| Reusable |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Fisherbrand™ Dispersing Tools for sll PowerGen Homogenizer Models




