Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispersing Tools for sll PowerGen Homogenizer Models
Used for all PowerGen homogenizer models.
Brand:  Fisherbrand™ FB70511
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10214291
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Used for all PowerGen models
Tekniske data
Tekniske data
Flat bottom
3.74 in.
0.03 to 5 mL
5 mm
All PowerGen models
95 mm
Reusable
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Fisherbrand™ Dispersing Tools for sll PowerGen Homogenizer Models > Flat bottom; Dia.: 5mm; Length: 95mm; Sample volume: 0.03 to 5mL