Få mere at vide
Dimepiperate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimepiperate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NOS/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)18-14(17)16-11-7-4-8-12-16/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 263.1344 |