missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydro Ketoprofen (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30009665
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30009665 2.5 mg 2.5mg
30008046 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4491762.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59960-32-6
Molekylær formel C16 H16 O3
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Synonym 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
IUPAC navn 2-[3-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl]propanoic acid
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,15,17H,1H3,(H,18,19)
Formel vægt 256.1099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.