Få mere at vide
Grant Instruments™ TC120 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank
Alsidig Optima opvarmet cirkulationspumpe i mellemklassen og rustfri ståltank med omfattende specifikationer, der passer til de fleste applikationer til præcis temperaturkontrol.
13720.00 DKK - 20905.00 DKK
Tekniske data
Flowhastighed 16 l/min.
Temperaturområde 0 °C til 120 °C
Ekstern Cirkulation Ja
Materiale Rustfri ståltank
Maks. Tryk 210 mbar
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pris Antal & tilgængelighed  
12717829
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Grant Instruments™
TC120-ST18
18 L 540 x 330 x 395 mm
15515.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Læg i indkøbskurv
12327637
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Grant Instruments™
TC120-ST5
5 L 330 x 180 x 395 mm
13720.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Læg i indkøbskurv
12727829
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Grant Instruments™
TC120-ST26
26 L 540 x 330 x 405 mm
16210.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Læg i indkøbskurv
12737829
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Grant Instruments™
TC120-ST38
38 L 730 x 333 x 450 mm
20905.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Læg i indkøbskurv
12707829
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Grant Instruments™
TC120-ST12
12 L 360 x 330 x 395 mm
14700.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Stabilitet ±0,05°C.
  • Klart, lysstærkt 4-cifret LED-display
  • Enkel, intuitiv brugergrænseflade: drejeknap og to funktionsknapper.
  • Model tilgængelig med/uden klemme (TClamp)
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Fast over temperatur
  • 2-punkts brugerkalibrering
  • Visuel alarm
  • Integreret pumpe til ekstern cirkulation
  • Visuel alarm
Tekniske data
Tekniske data
16 l/min.
Ja
210 mbar
0 °C til 120 °C
Rustfri ståltank
120/230 V
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ TC120 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank