Få mere at vide
Grant Instruments™ TC120 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank
Beskrivelse
- Stabilitet ±0,05 ºC.
- Klart, lysstærkt 4-cifret LED-display
- Enkel, intuitiv brugergrænseflade: drejeknap og to funktionsknapper.
- Model tilgængelig med/uden klemme (TClamp)
- Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
- Fast over temperatur
- 2-punkts brugerkalibrering
- Visuel alarm
- Integreret pumpe til ekstern cirkulation
- Visuel alarm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Flowhastighed | 16 l/min. |
| Temperaturområde | 0 °C til 120 °C |
| Ekstern Cirkulation | Ja |
| Materiale | Rustfri ståltank |
| Maks. Tryk | 210 mbar |
| Dimensioner (L x B x H) | 360 x 330 x 395 mm |
| Spænding | 120/230 V |