Få mere at vide
Grant Instruments™ TC120 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank
Artikelnummer. 12727829
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensioner (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12727829 26 l 540 x 330 x 405 mm Hver
12717829 18 l 540 x 330 x 395 mm Hver
12327637 5 l 330 x 180 x 395 mm Hver
12737829 38 l 730 x 333 x 450 mm Hver
12707829 12 l 360 x 330 x 395 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12727829 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. TC120ST26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16720.00 DKK
    15615.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1104.28 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Alsidig Optima opvarmet cirkulationspumpe i mellemklassen og rustfri ståltank med omfattende specifikationer, der passer til de fleste applikationer til præcis temperaturkontrol.
  • Stabilitet ±0,05 ºC.
  • Klart, lysstærkt 4-cifret LED-display
  • Enkel, intuitiv brugergrænseflade: drejeknap og to funktionsknapper.
  • Model tilgængelig med/uden klemme (TClamp)
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Fast over temperatur
  • 2-punkts brugerkalibrering
  • Visuel alarm
  • Integreret pumpe til ekstern cirkulation
  • Visuel alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 26 l
Flowhastighed 16 l/min.
Temperaturområde 0 °C til 120 °C
Ekstern Cirkulation Ja
Materiale Rustfri ståltank
Maks. Tryk 210 mbar
Dimensioner (L x B x H) 540 x 330 x 405 mm
Spænding 120/230 V