Få mere at vide
Diethylstilbestrol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10358340 10 g 10g
10297113 1 g 1g
10124690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10358340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204130100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56-53-1 | C18H20O2 | 268.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-53-1
Molekylær formel C18H20O2
Molekylvægt (g/mol) 268.36
MDL nummer MFCD00002373
InChI nøgle RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Synonym diethylstilbestrol, stilbestrol, stilboestrol, distilbene, agostilben, estrobene, estromenin, stilboestroform, antigestil, palestrol
PubChem CID 448537
ChEBI CHEBI:41922
SMIL CC\C(=C(\CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylstilbestrol
Navn note 99%
Smeltepunkt 169°C to 175°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 06, III, 5619
Merck Index 15, 3148
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethylether,ethanol,chloroform,aceton,e,methanol,arachis oil,olive oil
IUPAC navn 4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Formel vægt 268.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylstilbestrol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.