Få mere at vide
Dicumyl peroxide, 99%
Artikelnummer. 10536821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10536821 500 g Plastflaske 500g
10123051 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10536821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349885000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-43-3
Molekylær formel C18H22O2
Molekylvægt (g/mol) 270.37
MDL nummer MFCD00036227
InChI nøgle XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
PubChem CID 6641
IUPAC navn 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicumyl peroxide
Navn note 99%
Smeltepunkt 38.0°C to 41.0°C
Farve Hvid
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel [C6H5C(CH3)2]2O2
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 270.37
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller