Få mere at vide
Dicumylperoxid, 98%
Artikelnummer. 15496908
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496908 100 g 100g
15406918 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15496908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60442.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270,372 g/mol
Dicumylperoxid (DCP) anvendes:
  • ved vulkanisering af gummi.
  • som et tværbindingsmiddel i syntesen af polymælkesyrekompositfibre.
  • ved fremstilling af polyethylenkompositter.
  • i syntesen af polyamid 112/ethylen vinylacetat copolymerblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dicumylperoxid (DCP) bruges:• ved vulkanisering af gummi. •som et tværbindingsmiddel i syntesen af polymælkesyrekompositfibre. •ved fremstilling af polyethylenkompositter. •i syntesen af polyamid 112/ethylen vinylacetat copolymerblandinger.
Opløselighed Opløselig
i chloroform og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-43-3
Molekylær formel C18H22O2
Molekylvægt (g/mol) 270.372
MDL nummer MFCD00036227
InChI nøgle XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
PubChem CID 6641
IUPAC navn 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicumyl peroxide
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C
Tæthed 1.56
Lineær formel [C6H5C(CH3)2]2O2
Mængde 100 g
FN nummer UN3110
Beilstein 2056090
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 270.37
Procent renhed 98%