Få mere at vide
Dicumylperoxid, 98%
Beskrivelse
Dicumylperoxid (DCP) anvendes:
- ved vulkanisering af gummi.
- som et tværbindingsmiddel i syntesen af polymælkesyrekompositfibre.
- ved fremstilling af polyethylenkompositter.
- i syntesen af polyamid 112/ethylen vinylacetat copolymerblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dicumylperoxid (DCP) bruges:• ved vulkanisering af gummi. •som et tværbindingsmiddel i syntesen af polymælkesyrekompositfibre. •ved fremstilling af polyethylenkompositter. •i syntesen af polyamid 112/ethylen vinylacetat copolymerblandinger.
Opløselighed Opløselig
i chloroform og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicumyl peroxide |
| Smeltepunkt | 39 °C til 41 °C |
| Tæthed | 1.56 |
| Lineær formel | [C6H5C(CH3)2]2O2 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3110 |
| Beilstein | 2056090 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 270.37 |
| Procent renhed | 98% |