Få mere at vide
Dextran, MW ca 40,000, Thermo Scientific™
Dextran, CAS # 9004-54-0, is a glucose polymer. It is mainly used to increase electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity).
320.65 DKK - 5452.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Molekylær formel C18H32O16
Molekylvægt (g/mol) 504.438
MDL nummer MFCD00130935
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Se flere specifikationer
Produkter 4
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15445869
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.09
10g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
355.98 DKK
320.65 DKK / 10g
Spare 35.33 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15455869
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.18
50g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
992.55 DKK
892.65 DKK / 50g
Spare 99.90 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15465869
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.22
100g
1746.29 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15475869
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.36
500g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6059.79 DKK
5452.65 DKK / 500g
Spare 607.14 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Dextran is a glucose polymer biosynthesized by the non-pathogenic Leuconostoc mesenteroides
Application
  • Dextran is a complex branched glucan that can be used to enhance electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity)
  • This compound promotes the activation of plasminogen by inhibiting α-2 antiplasmin
  • Dextran can be used to reduce thrombosis in animal models
  • It is used in osmotic stress techniques where osmotic pressure is applied to biological molecules
  • Dextran can be used as an immobilization agent in biosensors
Specifikationer
Kemiska identifierare
9004-54-0
504.438
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
4125253
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
C18H32O16
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
Specifikationer
Dextran
C18H32O16
14,2948
Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethylene glycol and glycerol.
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
504.438
≈40 kd
9004-54-0
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
4125253
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 232-677-5
missing translation for 'rtecsNumber' : HH9246000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.