Få mere at vide
Dextran, MW ca. 40.000
Artikelnummer. 15445869
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445869 10 g 10g
15455869 50 g 50g
15465869 100 g 100g
15475869 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15445869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63690.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.70 DKK
    320.65 DKK / 10g
    Spare 72.05 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Dextran, CAS # 9004-54-0, er en glukosepolymer. Den bruges hovedsageligt til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning (antikoagulerende aktivitet). | CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Dextran bruges i perleform til at hjælpe i bioreaktorapplikationer, visse størrelsesudelukkelseskromatricer og i osmotisk spændingsteknik, der er involveret i biologiske molekyler. Det kan bruges som en stabiliserende belægning for at beskytte metalnanopartikler mod oxidation.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Dextran er et glukosepolymer, der biosyntetiseres af den ikke-patogene Leuconostoc mesenteroides
Anvendelse
  • Dextran er en kompleks forgrenet glukan, der kan bruges til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning (antikoagulerende aktivitet)
  • Denne forbindelse fremmer aktiveringen af plasminogen ved at hæmme α-2 antiplasmin
  • Dextran kan bruges til at reducere trombose i dyremodeller
  • Det anvendes i osmotiske spændingsteknikker, hvor osmotisk tryk påføres biologiske molekyler
  • Dextran kan bruges som immobiliseringsmiddel i biosensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-54-0
Molekylær formel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00130935
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC navn Dextran
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dextran
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Merck Index 14,2948
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, ethylenglycol og glycerol.
Formel vægt ≈40 kd
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.