Få mere at vide
Dextran, MW ca. 40.000
Beskrivelse
Dextran bruges i perleform til at hjælpe i bioreaktorapplikationer, visse størrelsesudelukkelseskromatricer og i osmotisk spændingsteknik, der er involveret i biologiske molekyler. Det kan bruges som en stabiliserende belægning for at beskytte metalnanopartikler mod oxidation.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Dextran er et glukosepolymer, der biosyntetiseres af den ikke-patogene Leuconostoc mesenteroides
Anvendelse
- Dextran er en kompleks forgrenet glukan, der kan bruges til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning (antikoagulerende aktivitet)
- Denne forbindelse fremmer aktiveringen af plasminogen ved at hæmme α-2 antiplasmin
- Dextran kan bruges til at reducere trombose i dyremodeller
- Det anvendes i osmotiske spændingsteknikker, hvor osmotisk tryk påføres biologiske molekyler
- Dextran kan bruges som immobiliseringsmiddel i biosensorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextran |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, ethylenglycol og glycerol. |
| Formel vægt | ≈40 kd |