Få mere at vide
Brady™ Destructible Tamper Evident matte vinyletiketter til M6/M7 printere
Indgrebssikker vinyl er designet til at bryde let for at vise tegn på produktmanipulation og for at forhindre fjernelse af styketiketter.
333.00 DKK - 597.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|
17848874
|
Brady™
173413 |
0,5 x 1 tomme | M710, BMP71 | 12,7 mm |
552.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17808254
|
Brady™
174205 |
0,5 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 12,7 mm |
597.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17809154
|
Brady™
174601 |
1 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | 25,4 mm |
433.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17819084
|
Brady™
173818 |
1 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm |
469.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17858734
|
Brady™
174608 |
1,9 x 3 tommer | M710, BMP71 | 48,26 mm |
467.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17888314
|
Brady™
173867 |
1,9 x 3 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 48,26 mm |
507.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17899184
|
Brady™
173386 |
2 x 1 tomme | M710, BMP71 | 50,8 mm |
333.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17828424
|
Brady™
173744 |
2 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 50,8 mm |
361.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
Beskrivelse
- Højtydende hvid mat vinyl med permanent klæbemiddel er ideel til applikationer, der kræver modstand mod produktmanipulation
- Vær forsigtig, når du fjerner den fra foringen, da materialet er skrøbeligt
- Servicetemperatur på -40 °C til 82 °C (-40 F °til 180 °F)
- Fremstillet af B-351 vinyl materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Udstanset | |
| Termisk overførsel | |
| Generel identifikation, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +80 °C | |
| 0.071 mm |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Ikke steril | |
| Nej | |
| -40 °F til +176 °F | |
| 0,0028 tommer. |