Få mere at vide
Brady™ Destructible Tamper Evident matte vinyletiketter til M6/M7 printere
Indgrebssikker vinyl er designet til at bryde let for at vise tegn på produktmanipulation og for at forhindre fjernelse af styketiketter.
Brand:  Brady™ 173867
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17888314
  • 507.00 DKK / Pakke med 100
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Højtydende hvid mat vinyl med permanent klæbemiddel er ideel til applikationer, der kræver modstand mod produktmanipulation
  • Vær forsigtig, når du fjerner den fra foringen, da materialet er skrøbeligt
  • Servicetemperatur på -40 °C til 82 °C (-40 F °til 180 °F)
  • Fremstillet af B-351 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Udstanset
Enkeltsidet printbar
Label
Generel identifikation, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation
Nej
Rektangel
-40 °C til +80 °C
0.071 mm
1,9 tommer.
76.2 mm
M6-37-351
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Ingen
Mat
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
100 etiketter
-40 °F til +176 °F
0,0028 tommer.
1,9 x 3 tommer
3 tommer
48,26 mm