Få mere at vide
Brady™ Destructible Tamper Evident matte vinyletiketter til M6/M7 printere
Indgrebssikker vinyl er designet til at bryde let for at vise tegn på produktmanipulation og for at forhindre fjernelse af styketiketter.
Brand: Brady™ 174601
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Højtydende hvid mat vinyl med permanent klæbemiddel er ideel til applikationer, der kræver modstand mod produktmanipulation
- Vær forsigtig, når du fjerner den fra foringen, da materialet er skrøbeligt
- Servicetemperatur på -40 °C til 82 °C (-40 F °til 180 °F)
- Fremstillet af B-351 vinyl materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Patron (tape) | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Generel identifikation, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 1 tomme | |
| 38.1 mm | |
| M7-31-351 |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 250 etiketter | |
| -40 °F til +176 °F | |
| 0,0028 tommer. | |
| 1 x 1,5 tommer | |
| 1,5 tommer | |
| 25,4 mm |