Få mere at vide
Brady™ Destruerbare manipulationssikre matte vinyletiketter
Identificer produktmanipulation og forebyg fjernelse af etiket i ét stykke med B-351 manipulationssikre vinyletiketmateriale. Print nemt næsten overalt med en Brady™ bærbar etiketprinter.
343.00 DKK - 486.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17871749
|
Brady™
170856 |
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) |
486.00 DKK
Pakke med 360 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17891829
|
Brady™
170857 |
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H) |
343.00 DKK
Pakke med 160 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Til brug til sporing af aktiver, typeplader, produktsikkerhed og manipulationsidentifikation
- Designet til at bryde for at vise tegn på produktmanipulation og forhindre fjernelse i ét stykke
- Lavet med en permanent klæber, der klæber tæt til næsten enhver overflade
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Patron (tape) | |
| Termisk overførsel | |
| Aktiv sporing, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation | |
| 1 | |
| -40 °F til 176 °F | |
| 0.0028 in | |
| 1 in | |
| 0,5 tommer |
| RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863) | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Vinyl | |
| Ikke steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °C | |
| -40 °C til 80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 25.40 mm |