Få mere at vide
Brady™ Destruerbare manipulationssikre matte vinyletiketter
Identificer produktmanipulation og forebyg fjernelse af etiket i ét stykke med B-351 manipulationssikre vinyletiketmateriale. Print nemt næsten overalt med en Brady™ bærbar etiketprinter.
Brand:  Brady™ 170857
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17891829
  • 343.00 DKK / Pakke med 160
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til brug til sporing af aktiver, typeplader, produktsikkerhed og manipulationsidentifikation
  • Designet til at bryde for at vise tegn på produktmanipulation og forhindre fjernelse i ét stykke
  • Lavet med en permanent klæber, der klæber tæt til næsten enhver overflade
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Udstanset
Top
Label
Aktiv sporing, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation
1
M5-20-351
160
-40 °F til 176 °F
0.0028 in
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
1 in
25.40 mm
0,5 tommer
M5-20-351
RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Ingen
Mat
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
BMP51;BMP53;M511;M510
-40 °C
160 etiketter/æske
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
-40 °C til 80 °C
0.071 mm
2 tommer
25.40 mm
2 in
50.80 mm