Få mere at vide
Brady™ Destruerbare manipulationssikre matte vinyletiketter
Identificer produktmanipulation og forebyg fjernelse af etiket i ét stykke med B-351 manipulationssikre vinyletiketmateriale. Print nemt næsten overalt med en Brady™ bærbar etiketprinter.
Brand: Brady™ 170856
Beskrivelse
- Til brug til sporing af aktiver, typeplader, produktsikkerhed og manipulationsidentifikation
- Designet til at bryde for at vise tegn på produktmanipulation og forhindre fjernelse i ét stykke
- Lavet med en permanent klæber, der klæber tæt til næsten enhver overflade
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Patron (tape) | |
| Top | |
| Label | |
| Aktiv sporing, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation | |
| 1 | |
| M5-17-351 | |
| 360 | |
| -40 °F til 176 °F | |
| 0.0028 in | |
| 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) | |
| 1 in | |
| 25.40 mm | |
| 0,5 tommer | |
| M5-17-351 |
| RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863) | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °C | |
| 360 etiketter/æske | |
| 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -40 °C til 80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 0,5 tommer | |
| 25.40 mm | |
| 0.5 in | |
| 12.70 mm |