Få mere at vide
Descarboxy 1-Hydroxy Ketorolac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,13,16H,8-9H2 |
| Formel vægt | 227.0946 |
| Procent renhed | >95% |