CAS RN 154476-25-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Descarboxy 1-Hydroxy Ketorolac, TRC
CAS: 154476-25-2 Molekylær formel: C14 H13 N O2 Molekylvægt (g/mol): 227.26 Synonym: Methanone, (2,3-dihydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-5-yl)phenyl-,(2,3-Dihydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-5-yl)phenylmethanone,(1RS)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol,Ketorolac 1-Hydroxy Analog,Descarboxy 1-Hydroxy Ketorolac IUPAC navn: (7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolizin-3-yl)-phenylmethanone SMIL: OC1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3